Wichtige Dokumente
919365
(MeBPI)Ni-OAc
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)