Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.790,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(N=[13CH]N=[13C]1[13C]2=O)[13C]1=NC(N2C)=O
InChI
1S/C7H7N5O2/c1-11-6(13)4-5(10-7(11)14)12(2)9-3-8-4/h3H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
SLGRAIAQIAUZAQ-PQVJJBODSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) | description ≥99 atom %, ≥98% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 99% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom %, D, 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| assay ≥95% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay 95% (CP) | assay 99% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?