Merck
908207
Sigma-Aldrich
ω-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H35D5O5
Molekulargewicht:
413.60
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+5
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)