Fortfahren mit
906565
DLAM-LVproR-13CH3 Methyl Labeling Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
€ 669,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
DLAM-LVproS-13CH3 kit has 13CH3 Isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
Application
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
Methyl groups of leucine and valine is labeled with 13CH3 using DLAM-LVproS-13CH3 kit. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. DLAM-LVproS-13CH3 is used in NMR spectroscopy to provide site-resolved information for intrinsically disordered protein or regions of proteins in NMR spectroscopic studies.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
906425906581906557
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)