Fortfahren mit
904589
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC2D4O3
Molekulargewicht:
93.08
UNSPSC Code:
12352106
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W6799692670W6624
description
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥95% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥95% (CP)
isotopic purity
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
liquid
form
-
form
liquid
form
viscous liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
mass shift
M+5
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)