Merck
904287
Sigma-Aldrich
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Größe auswählen
1 ML
€ 196,00
€ 196,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 196,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H39NO5
Molekulargewicht:
453.65
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.24
€ 196,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCC(O)=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
InChIKey
WVULKSPCQVQLCU-UBGSMHHYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)