Fortfahren mit
903531
Glycocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26D4H37NNa2O9S
Molekulargewicht:
593.67
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@H](C)CCC(NCC(O[Na])=O)=O)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
903914903892903876
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)