901770
Nanodiamonds
65 nm octadecane functionalized, powder
Synonym(e):
Detonation nanodiamond, Diamond nanoparticles, Nanodiamonds
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanoparticles
powder
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)