Fortfahren mit
901595
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Synonym(e):
VC, 1,3-Dioxol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H2O3
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
concentration
1.0 M in ethyl acetate
refractive index
n/D 1.377
density
0.915 g/mL
functional group
carbonate
SMILES string
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
809977V2607185922
description
1.0 M in ethyl acetate
description
battery grade, 99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
description
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
description
≥99%
density
0.915 g/mL
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n/D 1.377
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
concentration
1.0 M in ethyl acetate
concentration
-
concentration
-
concentration
-
functional group
carbonate
functional group
-
functional group
carbonate
functional group
-
high purity vinylene carbonate solution
-
-
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Stomach
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
29.3 °F
Flammpunkt (°C)
-1.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)