Wichtige Dokumente
901216
(S)-Ph-quinox
≥95%
Synonym(e):
(S)-4-Phenyl-2-(quinolin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
142 °C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands