Fortfahren mit
806595
APN-Azide
95%
Synonym(e):
3-(4-Azidophenyl)propiolonitrile, APN-N3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,50
€ 50,62
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
€ 50,62
Listenpreis€ 67,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
100 °C
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC#CC1=CC=C(N=[N+]=[N-])C=C1
InChI
1S/C9H4N4/c10-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)12-13-11/h3-6H
InChI key
BDLXITYEYYHQNK-UHFFFAOYSA-N
Application
APN-Azide is a bifunctional crosslinker for thiol-to-alkyne coupling. This coupling can be performed with high selectivity in biological medium using mild reaction conditions.
Standard protein labeling procedure (cysteine labeling)
1. Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
2. Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
3. Incubate at room temperature for 2 hours.
4. If necessary, purify the protein-azide conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
5. The conjugate can be readily coupled with alkyne-containing using standard click-chemistry protocols.
*Note: avoid thiol-containing buffers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
806536560251HPA000956
description
95%
description
-
description
97%
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
assay
95%
assay
-
assay
97%
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
100 °C
mp
-
mp
133-137 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1643841-88-6
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)