Wichtige Dokumente
900850
Lactose ureide-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[13C](N[C@H](O[C@@H]1CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)