Wichtige Dokumente
900791
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
67ZnO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.93
UNSPSC-Code:
12352302
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥85 atom %
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[67Zn]=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)