Fortfahren mit
900780
Kieselerde
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized
Synonym(e):
Amine functionalized SBA-15, Amine functionalized mesoporous slica, Mesoporous slica
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 578,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352309
€ 578,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
particle size
<150 μm
pore size
6 nm pore size
application(s)
catalysts
functional group
amine
Application
The unique physical properties such as high surface areas and ordered pore structure of mesoporous silica combined with the selectivity of amine and thiol functional groups make them useful for diverse applications. For example amine and thiol modified mesoporous silica finds applications in CO2 sequestration, heavy metal (such as Pb, Fe, Au etc.) removal from waste water or industrial waste streams. Also, the ability of the amine and thiol modified mesoporous silica to bind the metallic nanoparticles such as Pt or Pd render them useful as novel catalytic support. The functionalization of mesoporous silica with amine and thiol also makes them useful for entrapping biological entities and for investigations involving the study of the effect of quantum confinements of molecules/solvent within the ordered mesopores.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
900783900769900775
description
mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized
description
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
description
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, amine functionalized
description
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
particle size
<150 μm
particle size
<15 μm
particle size
<15 μm
particle size
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
pellets
functional group
amine
functional group
thiol
functional group
amine
functional group
-
pore size
6 nm pore size
pore size
0.4-0.6 cm3/g pore volume, 2-4 nm pore diameter, 3 nm pore size
pore size
3 nm pore size
pore size
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
catalysts
application(s)
glass & ceramic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselerde
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
919-30-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Any information about density of -NH2 groups?
    1 answer
    1. Unfortunately, the density of the NH2 groups for 900780 is not tested. The nitrogen content in the COA can be a reference: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/900780-BULKMKCV1504.pdf