900775
Kieselerde
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Synonym(e):
Mesoporous slica, Mesostructured silica
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)