900558
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 545 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Synonym(e):
CANdot® series X green, Fluorescent nanoparticles, LaPO4:Ce,Tb, Luminescent nanoparticles
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Zusammensetzung
LaPO4:Ce,Tb
Konzentration
50 mg/mL in H2O
Partikelgröße
15 nm
Fluoreszenz
λem 545 nm (main peak)
λem 545 nm±15 nm
Funktionelle Gruppe
ethylene glycol
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)