The CdSe core size of the this product (900214) is about 2.8 nm.
900214
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Konzentration
5 mg/mL in toluene
λmax
505 nm
Fluoreszenz
λem 520 nm
λem 520 nm±10 nm, quantum yield >50%
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
What are the dimensions of the CdSe particle inside the ZnS shell for product 900214?