Merck
89090
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-β-Tyr-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-hydroxyphenyl)-propionsäure, Boc-L-β-tyrosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(8-12(17)18)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChIKey
VHBNWQLIRVDMMR-LLVKDONJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)