€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
non-ionic
form
solid
impurities
≤1.0% water
mp
40-50 °C
hydroxyl value
15‑19 mg
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Synperonic®PE P105 surfactant is a polyethylene oxide (PEO)-polypropylene oxide (PPO)-polyethylene oxide (PEO) based copolymer. It has two hydrophilic groups that are attached to a central hydrophobic group that self-assembles in aqueous solution into clusters known as micelles.
Legal Information
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description surfactant | description surfactant, non-ionic | description - | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| form solid | form - | form paste | form powder |
| impurities ≤1.0% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤1.0%, ≤1.0% water | impurities - |
| description non-ionic | description - | description - | description contains 100ppm BHT, Non-ionic |
| mp 40-50 °C | mp 56-61 °C | mp - | mp - |
| hydroxyl value 15‑19 mg | hydroxyl value 6‑9 mg KOH/g | hydroxyl value - | hydroxyl value - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?