Wichtige Dokumente
88732
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphino]-ferrocenyl}-ethyldi-(3,5-xylyl)-phosphin
≥97%
Synonym(e):
(1S)-1-[Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-phosphino]-2-[(1S)-1-[bis-(3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J008-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C39H31F12P2.C5H5.Fe/c1-21-9-22(2)12-30(11-21)52(31-13-23(3)10-24(4)14-31)25(5)34-7-6-8-35(34)53(32-17-26(36(40,41)42)15-27(18-32)37(43,44)45)33-19-28(38(46,47)48)16-29(20-33)39(49,50)51;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChIKey
OPQIIHGMWPUTDC-WLOLSGMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)