Merck
87652
Sigma-Aldrich
Tetrakis-[tris-(dimethylamino)-phosphoranylidenamino]-phosphonium-fluorid -Lösung
~0.3 M in benzene
Synonym(e):
Phosphazenium-fluorid P5-F
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H72FN16P5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
758.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Form
solution
Konzentration
~0.3 M in benzene
SMILES String
[F-].CN(C)P(=N[P+](N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C24H72N16P5.FH/c1-29(2)42(30(3)4,31(5)6)25-41(26-43(32(7)8,33(9)10)34(11)12,27-44(35(13)14,36(15)16)37(17)18)28-45(38(19)20,39(21)22)40(23)24;/h1-24H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
YZLHWBJVVXMBGF-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Extremely strong and lipophilic "naked" fluoride source which can be dried without decomposition
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
R. Schwesinger et al.
GIT, 897-897 (1992)
M. Wollenweber et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 106, 84-84 (1994)