Fortfahren mit
87578
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Tetra-decylammoniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
659.01
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-013-3
Beilstein/REAXYS Number:
5842649
MDL number:
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
quality
LiChropur
mol wt
659.01 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
87-90 °C
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ion-pairing reagents as mobile phase additives enable the separation of ionic and highly polar substances on reversed phase HPLC columns. The purity of mobile phase additives is a most important parameter to be considered for their successful application. Sigma-Aldrich has a broad-range of tailor-made reagents for anionic (quaternary ammonium and phosphonium salts) and cationic (alkanesulfonates) determinations. All mobile phase additives are subjected to rigorous testing with special emphasis on the needs of modern reversed phase HPLC:
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
875808729787708
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for filter test
form
powder
form
powder
form
crystals
form
crystals
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-90 °C
mp
-
mp
99-100 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87578-50G-F04061835570904
87578-10G-F04061835570898