Fortfahren mit
86600
Tetraethylammoniumborhydrid
technical, ≥95% (T)
Synonym(e):
TEAB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)4N(BH4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.09
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-140-4
Beilstein/REAXYS Number:
3693695
MDL number:
Assay:
≥95% (T)
Form:
crystals
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: reductant
mp
>230 °C
functional group
amine
SMILES string
[BH4-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BH4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI key
JFXPWTFDWBWOAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reducing agent for the preparation of hydroxybaccatin III carbonate derivatives
  • Reductant for the preparation of edge-bridged all-ferrous double cubane
  • Reducing agent for the reduction of heterometal cubane iron/molybdenum cluster trigonally symmetrized with hydrotris(pyrazolyl)borate capping ligand
  • Reactant for reactions with ruthenium phenanthroline carbonyl complexes yielding formyl complexes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1126886616
description
technical, ≥95% (T)
description
90.0-110.0% (T)
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
assay
≥95% (T)
assay
90.0-110.0% (T)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, reagent type: reductant, core: ammonium
reaction suitability
reaction type: phase-transfer, core: ammonium
reaction suitability
-
form
crystals
form
solid
form
crystals
mp
>230 °C
mp
-
mp
-
grade
technical
grade
-
grade
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)