Fortfahren mit
763489
5-Fluoro-2-iodoaniline
97%
Synonym(e):
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,90
€ 61,42
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5FIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 61,42
Listenpreis€ 81,90Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
41-45 °C
functional group
fluoro, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
731080152706
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
liquid
form
powder
mp
41-45 °C
mp
-
mp
177-179 °C (lit.)
functional group
iodo
functional group
fluoro
functional group
carboxylic acid, fluoro
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)