Merck
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-prolin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
InChIKey
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.