852686
6-Mercaptopurin-9-β-D-ribofuranosid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
6-Mercaptopurin-ribosid, 6-Purinthiol-ribosid, 6-Thioinosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D −74±4°, c = 1% in 0.1 M NaOH
mp (Schmelzpunkt)
220-223 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23
InChI
1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChIKey
NKGPJODWTZCHGF-KQYNXXCUSA-N