Wichtige Dokumente
852422
5′-Jod-5′-Desoxyadenosin
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12IN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
SMILES String
ICC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChIKey
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?