Merck
84738
Sigma-Aldrich
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex polymer gebunden
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
Synonym(e):
Poly-(4-vinyl-pyridin)-Schwefeltrioxidkomplex, Pyridin-Schwefeltrioxidkomplex polymer gebunden
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Kennzeichnungsgrad
≥2.0 mmol/g SO3 loading
SMILES String
O=S(=O)=O.c1ccncc1
Sonstige Hinweise
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)