Merck
84320
Sigma-Aldrich
Salicylsäure-menthylester
mixture of isomers
Größe auswählen
100 ML
€ 87,20
€ 87,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 87,20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.37
Beilstein:
3097754
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.52
bp
186-190 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C17H24O3/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16,18H,8-10H2,1-3H3
InChIKey
SJOXEWUZWQYCGL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lichtschutzmittel
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)