Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 484,00 |
Über diesen Artikel
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
InChI key
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP) | description 99 atom % 13C | description ≥98 atom % 13C, ≥98% (CP) | description crystalline |
| assay ≥95% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay ≥94% (HPLC) |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity - |
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift - |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) protein expression: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form crystalline |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?