808709
Gold nanoparticles
10 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PEG 5000
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
nanoparticles
Zusammensetzung
, 2.99E+14 particles/mL
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Konzentration
3.04 mg/mL in H2O
OD
50
Oberflächenbereich
30.8 m2/g
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
5-7
Dichte
1.00 g/cm3
λmax
515-520 nm
Funktionelle Gruppe
biotin
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable