Merck
660434
Sigma-Aldrich
Gold-Nanopartikel
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Synonym(e):
Dodecylthiol funktionalisierte Goldnanopartikel
Größe auswählen
5 ML
€ 823,00
€ 823,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 823,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 823,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
nanoparticles
Form
nanoparticles
solution
Konzentration
2 % (w/v) in toluene
Partikelgröße
3-5 nm (TEM)
Dichte
0.9308 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Dodecanethiol functionalized gold nanoparticles can beused to fabricate microcapsules that can act as contrast agents for computedtomography or gamma imaging and as drug carriers.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical