Wichtige Dokumente
808423
HandaPhos
toluene solution (14 mg HandaPhos per 1 mL of toluene)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Übergangstemp.
flash point 42.0 °F
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C=CC=C1OC)=[C@]1[C@@]2=C([P@](C(C)(C)C)[C@@H](CC3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)O4)C4=CC=C2
Anwendung
Sonstige Hinweise
From milligrams to kilograms: synthetic chemistry following nature′s lead
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.