Merck
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
Molekulargewicht:
63.55
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
nanowires
Konzentration
~5 mg/mL (in IPA)
Durchm. × L
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2