Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
Electrodes, Flash point 53.6 °F
form
suspension
concentration
5 mg/mL (in IPA)
diam. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
density
0.7854 g/mL
storage temp.
2-8°C
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA) | description Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA) | description Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH) | description Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water) |
| form suspension | form suspension | form suspension | form suspension |
| diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm) | diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm) | diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm) | diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm) |
| density 0.7854 g/mL | density 0.7896 g/mL | density 0.7911 g/mL | density 1.0013 g/mL |
| color gray | color gray | color gray | color gray |
| concentration 5 mg/mL (in IPA) | concentration 5 mg/mL (in IPA) | concentration 5 mg/mL (in ETH) | concentration 5 mg/mL (in water) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Sicherheitshinweise
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-63-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?