Wichtige Dokumente
807915
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+24
SMILES String
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
InChIKey
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?