Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 43,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COCH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4454820
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Boc-Thr(t-Bu)-OH,
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
98.9 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
InChI key
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form - |
| assay 95% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 98.9 °C | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Thr(t-Bu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?