Wichtige Dokumente
805777
2-Ketobutyric-1-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Synonym(e):
α-Ketobutyric-1-13C acid, 2-Oxobutanoic-1-13C acid, 2-Oxobutyric-1-13C acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC([13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
InChIKey
TYEYBOSBBBHJIV-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)