805742
Sodium hexadecyl sulfate
contains ~40% sodium stearyl sulfate
Synonym(e):
Cetylsulfuric Acid Sodium Salt, Hexadecylsulfuric Acid Sodium Salt, Sodium Cetyl Sulfate
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
178 °C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)