Merck
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamid)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
Synonym(e):
PHPMA, PolyHPMA
Größe auswählen
1 G
€ 207,00
€ 207,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 207,00
About This Item
Lineare Formel:
(C7H13NO2)n
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 207,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
PolyHPMA ist ein biokompatibles, hydrophiles Polymer, das verbreitet in der Biokonjugation eingesetzt wird.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on