Fortfahren mit
802840
Bis(2-ethylhexyl)-d34 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D34HO4P
Molekulargewicht:
356.63
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+34
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+34
SMILES string
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D,16D
InChI key
SEGLCEQVOFDUPX-RFETUZSTSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
489603684260683582
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D, 97% (CP)
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+34
mass shift
M+34
mass shift
M+34
mass shift
M+34
assay
97% (CP)
assay
-
assay
97% (CP)
assay
99% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F
Flammpunkt (°C)
130 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)