Wichtige Dokumente
802107
Poly(N-isopropyl acrylamide), amine terminated
end functionalized by RAFT, PDI ≤1.3, Mn 5,000
Synonym(e):
NIPAM polymer, PNIPAM-NH2, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyacrylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
Mn 5,000
PDI
≤1.3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.