Merck
799637
Sigma-Aldrich
2-n-Butyl-2-oxazolin
Synonym(e):
2-Butyl-2-oxazolin, 2-Butyl-4,5-dihydro-oxazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.18
Beilstein:
107201
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
InChIKey
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
73.4 °F
Flammpunkt (°C)
23 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.