137456
2-Ethyl-2-oxazolin
≥99%
Synonym(e):
2-Ethyl-4,5-dihydrooxazole, 2-Ethyloxazoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
128.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC1=NCCO1
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup