797898
Fluorescent silica nanobeads
90 nm, lyophilized
Synonym(e):
Fluorescent beads, Fluorescent nanoparticles, Silica nanoparticles
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Partikelgröße
90 nm
Fluoreszenz
λex 590 nm
UV-Absorption
λ: 570 nm Amax
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.