795399
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonym(e):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Qualitätsniveau
Assay
>95% (reactant free)
Form
dispersion
nanourchin
Oberflächenbereich
1.13E+04nm^2
Durchschnittliche Teilgröße
60 nm
pH-Wert
6-7
λmax
585 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.