793345
Methanol-d1
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Synonym(e):
mono-Deuteromethanol, Methylalkohol-d1
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
liquid
Enthält
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup