Fortfahren mit
79135
Phenylquecksilbernitrat
basic, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
Phenylquecksilbernitrat, basisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5HgNO3·C6H5HgOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (RT)
form
powder
mp
175-185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[Hg]c1ccccc1.[O-][N+](=O)O[Hg]c2ccccc2
InChI
1S/2C6H5.2Hg.NO3.H2O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;2-1(3)4;/h2*1-5H;;;;1H2/q;;2*+1;-1;/p-1
InChI key
DQZCXZOUXZTNCU-UHFFFAOYSA-M
General description
It is used as a preservative for parenteral injections.
Disclaimer
As part of the corporation global plan to support the Minamata Convention eliminating mercury-containing compounds, as of January 2021 customers will be required to provide an End-Use Declaration. The sales of thimerosal will be restricted for approved applications only, such as preservative in vaccine manufacturing, preservative in eye cosmetics, research use within academia and as reference material only. The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P27127A9563
description
basic, ≥97.0% (RT)
description
97%
description
≥90% (titration)
assay
≥97.0% (RT)
assay
97%
assay
≥90% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
175-185 °C (dec.) (lit.)
mp
148-151 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8003-05-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. If one is allergic to metal could phenyl mercuric nitrate causr an allergic reaction when used in eye drops as a preservative?
    1 answer
    1. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals