791261
L-Proline-2,5,5-d3
98 atom % D, 97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97%
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(C(O)=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i3D2,4D
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-LTDLRDEHSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable