Merck
78803
Sigma-Aldrich
(+)-8-Phenylmenthol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.36
Beilstein:
5265529
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +26±1°, c = 2% in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.531
Dichte
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
WTQIZFCJMGWUGZ-QEJZJMRPSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)